Learn More
Sulfate de magnésium heptahydrate, puriss. p.a., réactif ACS, Solstice
Description
- Leader du secteur depuis plus de 65 ans
- Solstice propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure dans le monde – entier, avec une cohérence, une pureté et une précision assurées
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Magnesium sulfate heptahydrate |
| Forme physique | Crystals |
| Quantité | 100 g |
| Tension de vapeur | 0,1 mmHg (20 °C) |
| Densité | Densité de vapeur : <0,01 (contre l’air) |
| Formule linéaire | MgSO4 · 7H2O |
| Numéro UN | NONH for all modes of transport |
| Poids de la formule | 246,47 g/mol |
| Pourcentage de pureté | ≥99 % (KT) |
| Qualité | ACS/certifié pur |