Learn More
Sulfate de magnésium hydraté, Puriss., conforme aux spécifications analytiques de la DAC, séché, 99,0 à 101,0 % de base de MgSO4 (dans la substance séchée), Honeywell Fluka™
BIOPHARMA
Code produit 15611260 Tous les produits Honeywell Fluka Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 kg
2.5 kg
5 kg
25 kg
6 x 1 kg
6 x 2.5 kg
Conditionnement:
1kg
2.50kg
25kg
5kg
6 pièces
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15611260 1 kg 1kg
15621260 2.5 kg 2.50kg
15641260 5 kg 5kg
15651260 6 x 1 kg 6 pièces
15661260 6 x 2.5 kg 6 pièces
15631260 25 kg 25kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Code produit 15611260 Fournisseur Honeywell-Fluka Code fournisseur 131431KG
Demander un format en vrac ou personnalisé
Puriss., conforme aux spécifications analytiques de la DAC, séché, 99,0 à 101,0 % de base de MgSO4 (dans la substance séchée)
  • Leader du secteur depuis plus de 65 ans
  • Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 22189-08-8
Formule moléculaire MgO4S
Poids moléculaire (g/mol) 120.36
Numéro MDL MFCD00149787
Clé InChI CSNNHWWHGAXBCP-UHFFFAOYSA-L
Synonyme magnesium sulfate, magnesium sulphate, magnesium sulfate anhydrous, sulfuric acid magnesium salt 1:1, bitter salt, sal angalis, magnesium sulfate 1:1, mgso4, sal de sedlitz, tomix ot
CID PubChem 24083
ChEBI CHEBI:32599
SMILES [Mg++].[O-]S([O-])(=O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Magnesium Sulfate Hydrate
Note relative au nom Meets analytical specification of DAC
Forme physique Dry
Quantité 1 kg
Formule linéaire MgSO4 · aq
Numéro UN NONH for all modes of transport
Nom IUPAC magnésium ; sulfate
Poids de la formule 120.37g/mol (anhydrous basis)
Pourcentage de pureté 99 to 101% (MgSO4 basis) (in dried substance)
Qualité puriss.