Learn More
Hydrate de sulfate de magnésium, puriss., répond aux spécifications analytiques du DAC, séché, base 99,0-101,0 % de MgSO4 (en substance séchée), Solstice
BIOPHARMA
Código de producto. 15631260
Cambiar vista
Click to view available options
Quantité:
1 kg
2.5 kg
5 kg
25 kg
6 x 1 kg
6 x 2.5 kg
Tamaño de la unidad:
1kg
2.50kg
25kg
5kg
6 pièces
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Quantité Tamaño de la unidad
15631260 25 kg 25kg
15611260 1 kg 1kg
15621260 2.5 kg 2.50kg
15641260 5 kg 5kg
15651260 6 x 1 kg 6 pièces
15661260 6 x 2.5 kg 6 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 15631260 Proveedor Honeywell-Fluka N.º de proveedor 1314325KG
 Article restreint
En stock
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Puriss., conforme aux spécifications analytiques de la DAC, séché, 99,0 à 101,0 % de base de MgSO4 (dans la substance séchée)
  • Leader du secteur depuis plus de 65 ans
  • Solstice propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure dans le monde – entier, avec une cohérence, une pureté et une précision assurées
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificadores de productos químicos
CAS 22189-08-8
Formule moléculaire MgO4S
Poids moléculaire (g/mol) 120.36
Numéro MDL MFCD00149787
Clé InChI CSNNHWWHGAXBCP-UHFFFAOYSA-L
Synonyme magnesium sulfate, magnesium sulphate, magnesium sulfate anhydrous, sulfuric acid magnesium salt 1:1, bitter salt, sal angalis, magnesium sulfate 1:1, mgso4, sal de sedlitz, tomix ot
CID PubChem 24083
ChEBI CHEBI:32599
SMILES [Mg++].[O-]S([O-])(=O)=O
Especificaciones
Nom chimique ou matériau Magnesium sulfate hydrate
Note relative au nom Puriss., répond aux spécifications analytiques du DAC, séché, 99,0-101,0% MgSO4 (en substance séchée)
% max. CAS 100.0000%
Quantité 25 kg
Plage de pourcentage du dosage 99.0 à 101.0%
Formule linéaire MgSO4 · aq
Numéro UN NONH for all modes of transport
Nom IUPAC magnésium ; sulfate
Poids de la formule 120.37
Pourcentage de pureté 99,0 à 101,0 % (base MgSO4 (en substance séchée))
Qualité puriss.
Conditionnement Sachet en papier / poly
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.