Learn More
Hydrate de sulfate de magnésium, puriss., répond aux spécifications analytiques du DAC, séché, base 99,0-101,0 % de MgSO4 (en substance séchée), Solstice
BIOPHARMA
Code produit 15661260
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 kg
2.5 kg
5 kg
25 kg
6 x 1 kg
6 x 2.5 kg
Conditionnement:
1kg
2.50kg
25kg
5kg
6 pièces
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15661260 6 x 2.5 kg 6 pièces
15611260 1 kg 1kg
15621260 2.5 kg 2.50kg
15641260 5 kg 5kg
15651260 6 x 1 kg 6 pièces
15631260 25 kg 25kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Code produit 15661260 Fournisseur Honeywell-Fluka Code fournisseur 131436X2.5KG
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    620.00€
    559.18€ / 6 pièces
    Économisez 60.82€
    9% de réduction
 Article restreint
Demander un format en vrac ou personnalisé
Actuellement indisponible: Nous n'avons aucune information sur la future disponibilité de ce produit.
Voir les produits de remplacement
Puriss., conforme aux spécifications analytiques de la DAC, séché, 99,0 à 101,0 % de base de MgSO4 (dans la substance séchée)
  • Leader du secteur depuis plus de 65 ans
  • Solstice propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure dans le monde – entier, avec une cohérence, une pureté et une précision assurées
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 22189-08-8
Formule moléculaire MgO4S
Poids moléculaire (g/mol) 120.36
Numéro MDL MFCD00149787
Clé InChI CSNNHWWHGAXBCP-UHFFFAOYSA-L
Synonyme magnesium sulfate, magnesium sulphate, magnesium sulfate anhydrous, sulfuric acid magnesium salt 1:1, bitter salt, sal angalis, magnesium sulfate 1:1, mgso4, sal de sedlitz, tomix ot
CID PubChem 24083
ChEBI CHEBI:32599
SMILES [Mg++].[O-]S([O-])(=O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Magnesium Sulfate Hydrate
Note relative au nom Répond aux spécifications analytiques du DAC
Quantité 6 x 2.5 kg
Formule linéaire MgSO4 · aq
Numéro UN NONH for all modes of transport
Nom IUPAC magnésium ; sulfate
Poids de la formule 120,37 (base anhydre)
Pourcentage de pureté 99,0 à 101,0 % (base MgSO4 (en substance séchée))
Qualité puriss.