Learn More
Magnesium Sulfate Hydrate, Purum p.a., ≥99.0% (calc. on dried material, KT), Honeywell™
Tous les produits Solstice Research Chemicals ProduitsSpécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Magnesium sulfate hydrate |
| Point de fusion | 1124°C |
| CAS | 22189-08-8 |
| Couleur | Colorless |
| pH | Neutral |
| Forme physique | Solid |
| Quantité | 1 kg |
| Formule moléculaire | MgO4S |
| Formule linéaire | MgSO4 · aq |
| Numéro MDL | MFCD00149787 |
| Afficher plus |