Learn More
Sulfate de magnésium, puriss. p.a., ≥98 % (KT), Solstice
Description
- Leader du secteur depuis plus de 65 ans
- Solstice propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure dans le monde – entier, avec une cohérence, une pureté et une précision assurées
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Magnesium sulfate |
| Forme physique | Powder |
| Quantité | 250 g |
| Tension de vapeur | 0,1 mmHg (20 °C) |
| Densité | Densité de vapeur : <0,01 (contre l’air) |
| Numéro UN | NONH for all modes of transport |
| Poids de la formule | 120,37g/mol |
| Pourcentage de pureté | ≥98 % (KT) |
| Qualité | ACS |