Learn More
Solution de sulfate de magnésium, 0,1M, Solstice
Description
Les produits de titration de haute qualité de Solstice couvrent l'ensemble du flux de travail et comprennent :
- Solutions pour titration volumétrique (acides, bases ou sels)
- Tampons disponibles sous forme de concentrats ou prêts à l’emploi
- Réactifs pour la complexométrie :
- Acides aminés carboxyliques (analogues EDTA/NTA)
- Agents de masquage
- Indicateurs pour titrations volumétriques et complexométriques
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Magnesium sulfate solution |
| CAS | 7487-88-9 |
| Quantité | 1 L |
| Formule moléculaire | MgO4S |
| Numéro MDL | MFCD00011110 |
| Numéro UN | NONH for all modes of transport |
| Synonyme | magnesium sulfate, magnesium sulphate, magnesium sulfate anhydrous, sulfuric acid magnesium salt 1:1, bitter salt, sal angalis, magnesium sulfate 1:1, mgso4, sal de sedlitz, tomix ot |
| Clé InChI | CSNNHWWHGAXBCP-UHFFFAOYSA-L |
| SMILES | [Mg++].[O-]S([O-])(=O)=O |
| Nom IUPAC | magnésium ; sulfate |
| Afficher plus |