Learn More
Solution de sulfate de magnésium, 1,0 M, Solstice
Code produit 15626080
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 L
Conditionnement:
1L
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15626080 1 L 1L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15626080 Fournisseur Honeywell-Fluka Code fournisseur 631261L
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    319.00€
    289.23€ / 1L
    Économisez 29.77€
    9% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Volumétrique, 1,0 M de MgSO4
Les produits de titration de haute qualité de Solstice couvrent l'ensemble du flux de travail et comprennent :
  • Solutions pour titration volumétrique (acides, bases ou sels)
  • Tampons disponibles sous forme de concentrats ou prêts à l’emploi
  • Réactifs pour la complexométrie :
    • Acides aminés carboxyliques (analogues EDTA/NTA)
    • Agents de masquage
  • Indicateurs pour titrations volumétriques et complexométriques
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Magnesium sulfate solution
CAS 7487-88-9
Forme physique Liquid
Quantité 1 L
Formule moléculaire MgO4S
Numéro MDL MFCD00011110
Numéro UN NONH for all modes of transport
Synonyme magnesium sulfate, magnesium sulphate, magnesium sulfate anhydrous, sulfuric acid magnesium salt 1:1, bitter salt, sal angalis, magnesium sulfate 1:1, mgso4, sal de sedlitz, tomix ot
Clé InChI CSNNHWWHGAXBCP-UHFFFAOYSA-L
SMILES [Mg++].[O-]S([O-])(=O)=O
Nom IUPAC magnésium ; sulfate
Poids moléculaire (g/mol) 120.36
CID PubChem 24083
ChEBI CHEBI:32599
Poids de la formule 120,37g/mol
Qualité Volumetric