Learn More
Sulfate de magnésium, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Magnesium Sulfate |
| CAS | 7487-88-9 |
| Quantité | 10 g |
| Formule moléculaire | MgSO4 |
| Synonyme | Sulfuric acid magnesium salt (1:1) (8CI, 9CI, ACI), Magnesium sulfate (1:1) (ACI), Arrosalt 2327, Epso Top, Epsom salt, Epsom salts, M-HOS, Magnesii sulfas, Magnesium sulfate, Magnesium sulphate, MG 3K, MG-N, Mg-OK, MG-OK 100, MN 00, MN 30, MN 70, NP-YW 1, OT-S, OT-S (drying agent), SN 00, SSN 00, Sulfuric acid magnesium salt, Sulfuric acid, magnesium salt (1:1), Sunmate, TC-P, Tomix OT, USN 00, WS 1S |
| Formule InChI | InChI=1S/Mg.H2O4S/c;1-5(2,3)4/h;(H2,1,2,3,4)/q+2;/p-2 |
| SMILES | [Mg+2].[O-]S(=O)(=O)[O-] |
| Nom IUPAC | magnésium ; sulfate |
| Poids moléculaire (g/mol) | 120.37 |
| Poids de la formule | 119.9368 |