Learn More
Hanna Instruments™ Kits de réactifs à l’ammoniac, pour les tests colorimétriques de l’eau
Click to view available options
À utiliser avec (application):
Détermination de la dureté totale et du magnésium
Détermination de l’ammoniac à une plage élevée
Nbre de tests:
25
100
300
Conditionnement:
100 pièces
100 tests
25 pièces
Description
Ces réactifs de haute qualité sont conçus pour suivre les méthodes de test acceptées pour la détermination colorimétrique de divers paramètres de dureté de l’eau. En ajoutant simplement les réactifs à l’échantillon comme indiqué, une réaction se produit et un instrument de mesure compatible peut être utilisé pour déterminer la concentration à partir de la couleur produite.
- Des ensembles de réactifs sont disponibles pour la détermination des éléments suivants :
- Dureté du calcium (à l’aide de réactifs liquides ou en poudre)
- Dureté du calcium et du magnésium (gamme élevée)
- Magnésium et dureté totale
- Dureté totale (gamme basse, moyenne et/ou élevée)
- Réactifs d’analyse de l’eau préfabriqués et prémesurés pour faciliter l’utilisation
- Préparés avec des produits chimiques de haute pureté fabriqués dans l’installation de pointe de Hanna
- Clairement marqués avec la date d’expiration et le numéro de lot sur chaque sachet et flacon pour la traçabilité
Spécification
Spécification
| À utiliser avec (application) | Détermination de la dureté totale et du magnésium |
| À utiliser avec (équipement) | Photomètres portatifs et de paillasse Hanna compatibles |
| Comprend | Flacons compte-gouttes |
| Nbre de tests | 100 |
| Quantité | 1 jeu |
| Plage | 0,00 à 2,00 mg/l (dureté Mg) et 0,00 à 4,70 mg/l (dureté totale) |
| Méthode de test | Calmagite colorimétrique |
| Type | Kit d’analyse de l’eau |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- TEST TOTAL HARDNESS
- Dangers
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1A
- H290-Peut être corrosif pour les métaux.
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
- P390-Absorber toute substance répandue pour éviter qu'elle attaque les matériaux environnants.
- P391-Recueillir le produit répandu.
- MIXTURE LIST-Contient: sodium hydroxide, EDTA tetrasodium salt