Learn More
Trifluorométhanesulfonate de magnésium, poudre blanche, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11388017
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
Conditionnement:
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11388017 10 g -
11378017 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11388017 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 022340.09
 Article restreint
Expédition estimée: 21-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 60871-83-2 | C2F6MgO6S2 | 322.431 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 60871-83-2
Formule moléculaire C2F6MgO6S2
Poids moléculaire (g/mol) 322.431
Numéro MDL MFCD00042601
Clé InChI BZQRBEVTLZHKEA-UHFFFAOYSA-L
Synonyme magnesium trifluoromethanesulfonate, magnesium triflate, magnesium 2+ ditriflate, trifluoromethanesulfonic acid magnesium salt, magnesium trifluoromethanesulphonate, methanesulfonic acid, trifluoro-, magnesium salt, magnesiumtrifluoromethanesulfonate, magnesium trifiate, acmc-209mmv, ksc352a4p
CID PubChem 2734125
Nom IUPAC trifluorométhanesulfonate de magnésium
SMILES C(F)(F)(F)S(=O)(=O)[O-].C(F)(F)(F)S(=O)(=O)[O-].[Mg+2]
Spécification
Nom chimique ou matériau Magnesium trifluoromethanesulfonate
Point de fusion >310°C
Couleur Blanc
Forme physique Poudre
Quantité 10 g
Sensibilité Hygroscopic
Beilstein 705578
Poids de la formule 322.43