Learn More
Magnésium trisilicate, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11317668
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 g
1 kg
Conditionnement:
1kg
250g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11317668 1 kg 1kg
11307668 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11317668 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 033338.A1
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 14987-04-3 | Mg2O8Si3
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 14987-04-3
Formule moléculaire Mg2O8Si3
Numéro MDL MFCD00016203
Synonyme Magnesium silicate
Spécification
Nom chimique ou matériau Magnesium trisilicate
Couleur Blanc
Forme physique Poudre
Quantité 1 kg
Poids de la formule 260.86