Learn More
Brady™ Accessoire magnétique pour imprimantes d’étiquettes M210 et M211
Click to view available options
Couleur:
Noir
Conditionnement:
1 pièce
Description
Cet accessoire magnétique permet de fixer votre imprimante d’étiquettes Brady™ M210 ou M211 aux panneaux et autres surfaces magnétiques réceptives pendant l’utilisation ou le stockage.
- Se fixe à l’arrière de l’imprimante à l’aide de vis pour garantir sa stabilité
- La conception légère et profilée ne gêne pas l’utilisation portative de l’imprimante
- Imprimante vendue séparément
Spécification
Spécification
| Type de produit | Magnetic Attachment |
| Couleur | Noir |
| À utiliser avec (équipement) | Imprimante de laboratoire et d’étiquettes BMP™21, imprimante d’étiquettes BMP™21-PLUS et imprimantes d’étiquettes M210, M210-Lab et M211, BMP21-PLUS Label Printer, Brady M210 Label Printer, Brady M210-LAB Label Printer, Brady M211 Label Printer |
| Largeur (métrique) | 63.50 mm |
| Hauteur (impériale) | 2.5 in |
| Hauteur (métrique) | 63.50 mm |
| Profondeur (impériale) | 0.5 in. |
| Profondeur (métrique) | 12.70 mm |
| Dimensions (L x l) | 63.50 mm (W) x 63.50 mm (H) x 12.70 mm (D) |
| Capacité de couleur | Gray |
| Afficher plus |