Learn More
Agilent BioTek Kit adaptateur magnétique
GREENER_CHOICE
Code produit. 17804677 Tous les produits Agilent BioTek Produits
Code produit. 17804677
Marque: Agilent BioTek 2120084
Magnet adapter kit for use with the 406 FX Washer Dispenser.
  • Magnet sold separately
  • Enables magnetic bead washing and dispensing
  • BioStack compatible