Learn More
Hanna Instruments™ Mini-agitateur magnétique (220 V)
Click to view available options
Capacité:
1 L
Conditionnement:
1 pièce
Description
Conçu pour durer avec un revêtement protecteur et une vitesse d’agitation réglable par l’utilisateur, ce petit agitateur est idéal pour tout espace de laboratoire. Ce petit agitateur magnétique est compact et léger, pour les paillasses de laboratoire avec un espace limité. Les voyants LED d’indication de puissance garantissent aux utilisateurs à distance que l’agitateur fonctionne. Le revêtement en plastique durable est résistant aux produits chimiques.
- Économique : Pour le client qui n’a pas besoin des frais supplémentaires d’un élément chauffant
- Commande électronique : Permet à l’utilisateur de régler facilement la vitesse avec une grande précision
- Taille compacte : Optimisez l’espace de paillasse pour une efficacité et une sécurité optimales dans un laboratoire de toute taille
- Speedsafe™ : Garantit que la vitesse maximale n’est jamais dépassée
- Protection par fusible Équipé d’un fusible remplaçable ; circuit mis à la masse sur le boîtier pour une protection supplémentaire
Spécification
Spécification
| Vitesse | 100 à 1 000 tr/min |
| Matériau de la plaque supérieure | Plastique ABS |
| Capacité | 1 L |
| Dimensions (L x l x H) | 120 x 120 x 45 mm (4,8 x 4,8 x 1,8 in) |
| Fréquence | 50/60 Hz |
| Comprend | Micro-barreau d’agitation et instructions |
| Modèle | HI 190M |
| Plage de températures (métrique) | 0°C à 50°C |
| Poids (impériale) | 1,4 lb |
| Poids (métrique) | 640 g |