Learn More
Brady™ Étiquettes magnétiques inscriptibles vierges en plastique magnétique
Code produit. p-8001547
Click to view available options
Dimensions (LxW):
26 x 45 mm
108 x 26 mm
Conditionnement:
1 pack
Code produit. 12850149
Marque: Brady™ 234962
Magnetic Plastic Blank Write-on Labels are ideal for identification in warehouses with a constantly changing layout.
  • These type of labels offer complete flexibility.
  • They can be applied and removed from metal surfaces as many times as necessary.
  • When the locations change, these labels can move along with the products.
  • Can be identified by writing on them or applying a self-adhesive label onto the magnetic material.
Spécification
Certifications/Conformité Compliant with Directive 2011/65/EU and 2015/863
Description Étiquettes magnétiques inscriptibles vierges
Type d’adhésif Acrylique, permanent, Permanent
Revêtement None
Couleur Blanc
Affichage Blank
Finition Gloss
Format Label
Matériau Plastique
Printable Sides Single-side Printable
Print Technology None
Type de produit Étiquette magnétique inscriptible vierge
Stérilité Non-sterile
À utiliser avec (application) Pour l’identification dans les entrepôts avec une mise en page en constante évolution.
Nb par paquet 25 Labels/Pk.
Quantité 25/Bte
Forme Rectangle
Dimensions (LxW) 26 x 45 mm
Longueur (impériale) 1.02 in.
Largeur (impériale) 1.77 in.
Largeur (métrique) 45 mm
Largeur (impériale) de la zone imprimable 1.77 in.
Hauteur (impériale) 1.02 in.
Hauteur (métrique) 12,7 mm
Alternate Part Number BLANK MAGNETIC LABELS B-859 26X45MM