Learn More
Fisherbrand™ Ensemble de boîtes de barreaux d’agitation octaédraux
Pour une utilisation dans des récipients dont les bases sont légèrement incurvées ou inégales. L’ensemble de boîtes de barreaux d’agitation octaédraux Fisherbrand™ est un moulage isostatique en PTFE pur approuvé par la FDA.
Marque: Fisherbrand™
Code nomenclature Nacres: NB.51
Informations supplémentaires : Poids : 0.20340kg
Description
- Garanti inerte et étanche
- Poli individuellement afin de rester propre plus longtemps
- Chaque kit contient :
2 unités de 15 × 8 mm
2 unités de 25 × 10 mm
2 unités de 38 × 10 mm
2 unités de 51 × 10 mm
2 unités de 64 × 10 mm
Informations sur la commande
Incluent :
Spécification
2 suiveurs chacun : 113 mm x 8 mm, 16 mm x 8 mm, 16 mm x 10 mm, 25 mm x 10 mm, 38 mm x 10 mm, 51 mm x 10 mm, 64 mm x 10 mm | |
Blanc |