Learn More
Buerkle™ Barreau d’agitation magnétique
Code produit. 10581063 Tous les produits Bürkle Produits
Click to view available options
Longueur (métrique):
20 mm
25 mm
25 mm
30 mm
40 mm
50 mm
80 mm
Diamètre (métrique):
6 mm
7 mm
8 mm
10 mm
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 10581063
Marque: Buerkle™ 82712006
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Moulés avec une couche extérieure de PTFE chimiquement inerte garantissant leur durabilité et l’absence de réaction. Les barreaux d’agitation magnétiques Buerkle™ ont une forme cylindrique et une surface lisse offrant une excellente capacité de mélange.
  • Fabrication en PTFE opaque
  • Aimants permanents haute performance 
  • Longue durée de vie
  • Résistance thermique exceptionnelle
  • Large éventail de tailles
  • Les barreaux d’agitation de 6 et 8 mm de diamètre peuvent être utilisés avec Buerkle™ Fish-clip™ pour une agitation supplémentaire douce
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Couleur Blanc
Diamètre (métrique) 6 mm
Longueur (métrique) 20 mm
Forme Cylindrique