Learn More
Kartell™ Barreaux d’agitation magnétiques triangulaires
Fabriqué en polytétrafluoroéthylène. Les barreaux d’agitation magnétique triangulaires à 120 ° Kartell™ conviennent parfaitement pour la dissolution de solides et le mélange de sédiments grâce à son action de grattage. Les surfaces inclinées créent une turbulence élevée même à faible vitesse.
Marque: Kartell™ 0078100
Code nomenclature Nacres: NB.72
Informations supplémentaires : Poids : 0.10000kg
Description
Cunéiforme
Surface inclinée
Adapté aux denrées alimentaires
Revêtement en PTFE à aimant
Spécification
7.39x25.x32 mm | |
PTFE (polytétrafluoroéthylène) |