Learn More
Fisherbrand™ Loupes
Code produit. p-44185 Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Grossissement:
2, 4x
3, 10x
Diamètre (impériale) externe:
1,75 po
3 in
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 11704396
Il en reste null
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Utilisation en laboratoire ou dans le cadre d’autres travaux scientifiques précis
La lampe loupe Fisher Scientific™ se fixe verticalement ou horizontalement sur la partie supérieure ou le côté d’un des bords. Utilisation en laboratoire ou dans le cadre d’autres travaux scientifiques précis.
Loupe de grande taille
  • Grossissement 2X éclairé avec 4 x spots
  • La fenêtre mesure 2,75 x 2,75 po. (7 x 7 cm)
  • Encombrement : 8,5 x 3 x 1 po (L x l x H) (21,6 x 7,6 x 2,5 cm)
Loupe de taille moyenne
  • Loupes double éclairée 3X et 10X
  • La fenêtre mesure 1,75 x 1,75 po. (4,4 x 4,4 cm)
  • Encombrement : 6,5 x 2 x 0,75 po (L x l x H) (16,5 x 5,1 x 1,9 cm)
Loupe de petite taille
  • Agrandissement 8X
  • Mise au point réglable
  • La fenêtre mesure 2,5 cm (1 po.) de diamètre
Spécification
Diamètre (impériale) externe 1,75 po
Diamètre (métrique) externe 4,44 cm
Dimensions (L x l x H) 6,5 x 2 x 0,75 po (16,51 x 5 x 1,91 cm)
À utiliser avec (application) Pour observer les détails en surface et éclairer de façon uniforme le champ d’observation
Hauteur (impériale) 0,75 po
Hauteur (métrique) 1,91 cm
Comprend Pile AA remplaçable
Longueur (impériale) 6,5 in
Longueur (métrique) 16,51 cm
Éclairage LED
Poids (impériale) 4 oz
Poids (métrique) 113,39 g
Largeur (impériale) 2 po
Largeur (métrique) 5 cm
Diameter (Englis) Lens 1,75 po
Diameter (Metric) Lens 4,44 cm
Grossissement 3, 10x
Matériau Plastic
Type de produit Loupe, éclairée