missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ Kit de sélection positive eBioscience™ MagniSort™ Human CD19

Code produit. 15571247
Click to view available options
Quantité:
200 tests
Conditionnement:
200 tests
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Contiennent de l’azoture de sodium

Code produit. 15571247

Marque: Invitrogen™ 8802683374

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Contiennent de l’azoture de sodium

Includes

  • Biotine de CD19 anti-humain MagniSort : 200 tests, 20 μl/test
  • Microbilles de sélection positive A MagniSort

Conçu pour la séparation magnétique des cellules CD19+ par sélection positive. Il a été optimisé pour l’isolation des cellules CD19+ des cellules monocucléaires du sang périphérique humain normales à l’aide d’un anticorps anti-humain CD19 biotinylé et des microbilles magnétiques enrobées de streptavidine.

  • Les cellules CD19+ sont liées par des anticorps puis par des microbilles magnétiques
  • Lorsqu’elles sont placées dans un champ magnétique, les cellules non souhaitées peuvent être séparées des cellules CD19+ par décantation
  • Après une sélection positive, la pureté des cellules sélectionnées peut être vérifiée par coloration avec le CD20 anti-humain, le clone 2H7
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Contenu et stockage 2° à 8°C. Ne pas congeler.
À utiliser avec (application) Séparation cellulaire magnétique
Format Tampon aqueux, 0,09 % d’azoture de sodium, susceptible de contenir une protéine vectrice / un stabilisateur
Quantité 200 tests
Correction du contenu d'un produit

Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis