Learn More
Invitrogen™ MagniSort™ Mouse CD4 T cell Enrichment Kit
Click to view available options
Quantité:
200 tests
Conditionnement:
200 tests
Description
Includes
- Cocktail d’anticorps d’enrichissement de cellules T de souris CD4 MagniSort™ : 200 tests, 20 μl / test
- Microbilles B de sélection négative MagniSort™
Les cellules non souhaitées sont liées par des anticorps puis par des microbilles magnétiques qui, lorsqu’elles sont placées dans un champ magnétique, gardent les cellules T CD4 intactes et libres en solution.
Le cocktail d’anticorps anti-enrichissement de cellules T de souris CD4 MagniSort™ contient les anticorps suivants :
Biotine anti-souris CD8
Biotine anti-souris CD11b
Biotine anti-souris CD19
Biotine anti-souris CD24
Biotine anti-souris CD45R (B220)
Biotine anti-souris CD49b (Intégrine alpha 2)
Biotine anti-souris Ly-6G (Gr-1)
Biotine anti-souris γδ TCR
Biotine anti-souris TER-119
Le cocktail d’anticorps anti-enrichissement de cellules T de souris CD4 MagniSort™ contient les anticorps suivants :
Biotine anti-souris CD8
Biotine anti-souris CD11b
Biotine anti-souris CD19
Biotine anti-souris CD24
Biotine anti-souris CD45R (B220)
Biotine anti-souris CD49b (Intégrine alpha 2)
Biotine anti-souris Ly-6G (Gr-1)
Biotine anti-souris γδ TCR
Biotine anti-souris TER-119
Spécification
Spécification
| Type de cellule | Cellules T (CD4) |
| Type de produit | Kit d’enrichissement cellulaire |
| Nbre de tests | 200 tests |
| Quantité | 200 tests |
| Espèces cibles | Souris |