Learn More
Medline Scientific™ Microscope biologique binoculaire Magnum B
Click to view available options
Types d’objectifs:
Contraste de phase
Plan achromatique
Plan semi
Type de condenseur:
Abbe à fond clair, NA 0,90 - NA 1,25 (huile)
Contraste de phase, tourelle 5 positions
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Binocular optical head, inclined at 30°
- 10x/20mm wide-field eyepiece
- Available with either semi-planachromatic, planachromatic or phase contrast objectives
- Brightfield Abbe condenser, NA 0.90 – NA 1.25 (oil) or phase contrast condenser, 5-position turret
- Planachromatic objectives are ideal for enhanced viewing, with a full, flat field image
- Semi-Planachromatic objectives are ideal for routine use in general QC conditions
- Phase contrast turret-based system has 4 phase rings and a brightfield viewing position with two free spaces for additional objectives
Spécification
Spécification
| Type de condenseur | Abbe à fond clair, NA 0,90 - NA 1,25 (huile) |
| Diaphragme | Iris |
| Eyepiece | WF10X/20 mm |
| Type de tête | Binocular, Optical, 30° inclined |
| Type d’éclairage | Halogène |
| Pouvoir grossissant | 4X, 10X, 40X, 100X |
| Types d’objectifs | Plan semi |
| Type de produit | Binocular Biological Microscope |
| Comprend | Blue and green filter, 1 spare bulb, 2 spare fuses, immersion oil 10mL, soft rubber eyecups, dust cover and instruction manual. |
| Couvre-nez | Quintuple inversé et tournant avec déclic |
| Afficher plus |
Correction du contenu d'un produit
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido