Learn More
Medline Scientific™ Microscope biologique binoculaire Magnum B
Code produit. 11990269
Click to view available options
Types d’objectifs:
Contraste de phase
Plan achromatique
Plan semi
Type de condenseur:
Abbe à fond clair, NA 0,90 - NA 1,25 (huile)
Contraste de phase, tourelle 5 positions
Conditionnement:
1 pièce
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit. 11990269
Marque: Medline Scientific™ 2638.0000M
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
With a robust T-shaped design, designed for maximum stability, with modern ergonomic features to ensure a comfortable, prolonged viewing position.
  • Binocular optical head, inclined at 30°
  • 10x/20mm wide-field eyepiece
  • Available with either semi-planachromatic, planachromatic or phase contrast objectives
  • Brightfield Abbe condenser, NA 0.90 – NA 1.25 (oil) or phase contrast condenser, 5-position turret
  • Planachromatic objectives are ideal for enhanced viewing, with a full, flat field image
  • Semi-Planachromatic objectives are ideal for routine use in general QC conditions
  • Phase contrast turret-based system has 4 phase rings and a brightfield viewing position with two free spaces for additional objectives
Spécification
Type de condenseur Contraste de phase, tourelle 5 positions
Diaphragme Iris
Eyepiece WF10X/20 mm
Type de tête Binocular, Optical, 30° inclined
Type d’éclairage Halogène
Pouvoir grossissant 10X, 20X, 40X, 100X
Modèle Magnum-B
Types d’objectifs Contraste de phase
Type de produit Binocular Biological Microscope
Comprend Blue and green filter, 1 spare bulb, 2 spare fuses, immersion oil 10mL, soft rubber eyecups, dust cover and instruction manual.
Couvre-nez Quintuple inversé et tournant avec déclic
Poids (métrique) 10 kg
Alimentation électrique 220/240 V 50/60 Hz
Tension 220/240 V
Fréquence 50/60 Hz