Learn More
3M™ Mini-boudin de sorbant d’entretien
Code produit. 17138600
Click to view available options
Longueur (métrique):
240 cm
370 cm
Conditionnement:
4 pièces
6 pièces
Code produit. 17138600
Marque: 3M™ 7000051876
Peut être placé autour de la base de l’équipement pour aider à contenir des liquides susceptibles de fuir ou de déborder, empêchant ainsi leur propagation vers les zones de travail adjacentes.
  • Placez-le autour de l’équipement pour contenir les déversements et éviter que les fuites ne se répandent aux zones de travail adjacentes
  • Pour une utilisation sur la plupart des liquides non agressifs
  • Favorise un environnement de travail plus propre et plus sûr
  • Très facile à utiliser et à récupérer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Couleur Gris
Capacité (impériale) 11,89 gal.
Type Mini-boudin absorbant
Modèle M-M1002
Quantité d’emballage 6 / boîte
Dimensions (L x l) 240 x 7,6 cm
Longueur (métrique) 240 cm
Largeur (métrique) 7,6 cm