Learn More
3M™ Mini-boudin de sorbant d’entretien
Click to view available options
Longueur (métrique):
240 cm
370 cm
Conditionnement:
4 pièces
6 pièces
Description
- Placez-le autour de l’équipement pour contenir les déversements et éviter que les fuites ne se répandent aux zones de travail adjacentes
- Pour une utilisation sur la plupart des liquides non agressifs
- Favorise un environnement de travail plus propre et plus sûr
- Très facile à utiliser et à récupérer
Spécification
Spécification
| Couleur | Gris |
| Capacité (impériale) | 11,89 gal. |
| Type | Mini-boudin absorbant |
| Modèle | M-M1002 |
| Quantité d’emballage | 6 / boîte |
| Dimensions (L x l) | 240 x 7,6 cm |
| Longueur (métrique) | 240 cm |
| Largeur (métrique) | 7,6 cm |