Learn More
3M™ Mini-boudins de sorbant d’entretien
Code produit. 12853125
Click to view available options
Longueur (métrique):
240 cm
Conditionnement:
6 pièces
Code produit. 12853125
Marque: 3M™ 7000051876
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Spécification
Type Mini-boudin de sorbant d’entretien
Quantité d’emballage 6/boîte
Longueur (métrique) 240 cm
Poids (métrique) 5,5kg