Learn More
3M™ Sorbant d’entretien multiformat
Code produit. 11757184
Click to view available options
Dimensions (L x l):
12 x 1520 cm
Conditionnement:
3 pièces
Code produit. 11757184
Marque: 3M™ 7000001951
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Spécification
Type Sorbant d’entretien multiformat
Quantité d’emballage 3/boîte
Dimensions (L x l) 12 x 1520 cm
Poids (métrique) 8,2kg