Learn More
3M™ Tapis absorbant de maintenance
Click to view available options
Capacité (impériale):
57,6 gal.
Conditionnement:
1 rouleau
Description
- Pour une utilisation sur la plupart des liquides non agressifs
- Très facile à utiliser et à récupérer
- Très durable et résistant aux déchirures
Spécification
Spécification
| Couleur | Gris |
| Capacité (impériale) | 57,6 gal. |
| Type | Tapis |
| Modèle | M-RG36300E |
| Dimensions (L x l) | 762 x 91 cm |
| Longueur (impériale) | 300 in |
| Longueur (métrique) | 762 cm |
| Largeur (impériale) | 36 po |
| Largeur (métrique) | 91 cm |