Learn More
Majantol 1000 μg/mL dans l'acétonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Code produit 30310368
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 mL
Conditionnement:
1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30310368 1 mL 1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30310368 Fournisseur Dr. Ehrenstorfer Code fournisseur DREA14677000AL1000
Découvrez les documents de référence certifiés du Dr Ehrenstorfer : Disponibles sous de multiples formats, y compris des mélanges réglementaires multicomposants, ces solutions vous permettent de réaliser des analyses alimentaires et environnementales de qualité traçable et certifiée ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Majantol
CAS 103694-68-4
Noms d’analytes ou de composants Majantol
Conditions d’expédition +20°C
Formule moléculaire C12 H18 O
Concentration 1000 μg/mL
Certifications/Conformité ISO 17034
Synonyme β,β,3-Trimethylbenzenepropanol, 2,2-Dimethyl-3-(3-methylphenyl)propan-1-ol, 2,2-Dimethyl-3-(3-methylphenyl)propanol, 2,2-Dimethyl-3-(3-tolyl)propan-1-ol, 2,2-Dimethyl-3-m-tolylpropan-1-ol;
Formule InChI InChI=1S/C12H18O/c1-10-5-4-6-11(7-10)8-12(2,3)9-13/h4-7,13H,8-9H2,1-3H3
SMILES Cc1cccc(CC(C)(C)CO)c1
Nom IUPAC 2,2-diméthyl-3-(m-tolyl)propan-1-ol
Solvent or Matrix Acetonitrile
Poids moléculaire (g/mol) 178.27
Quantité 1 mL
Poids de la formule 178.1358 g/mol