Learn More
Thermo Scientific Chemicals Vert malachite oxalate, coloration biologique de haute pureté
Code produit. 10503401 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
25g
500g
Code produit. 10503401
Marque: Thermo Scientific Chemicals 229781000
Demander un format en vrac ou personnalisé
Oxalate vert malachite, C52H54N4O12, numéro CAS-2437-29-8, C.I.42000, vert de base 4, 500 g, 0,9 à 1,15, 13, 745, 219-441-7, 927.03, pur, danger
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2437-29-8
Formule moléculaire C52H54N4O12
Poids moléculaire (g/mol) 927.02
Numéro MDL MFCD00011766,MFCD00151209
Clé InChI CNYGFPPAGUCRIC-UHFFFAOYSA-L
Synonyme Basic Green 4, C.I. 42000
CID PubChem 2724411
Nom IUPAC Acide [4-[[4-(diméthylamino)phényl]-phénylméthylidène]cyclohexa-2,5-dien-1-ylidène]-diméthylazanium ; 2-hydroxy-2-oxoacétate ; oxalique
SMILES OC(=O)C(O)=O.OC(=O)C([O-])=O.OC(=O)C([O-])=O.CN(C)C1=CC=C(C=C1)[C+](C1=CC=CC=C1)C1=CC=C(C=C1)N(C)C.CN(C)C1=CC=C(C=C1)[C+](C1=CC=CC=C1)C1=CC=C(C=C1)N(C)C
Spécification
Absorbance 1650 to 1950 (at lambda max.)
Nom chimique ou matériau Malachite Green oxalate
Point de fusion 164.0°C
Rapport d’absorption 0.9 to 1.15
Beilstein 13, 745
Merck Index 15, 5763
Informations sur la solubilité Solubility in water: 60g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol, methanol, amyl alcohol
Spectre IR Authentique
Lambda max. 620 to 625nm (in 50:50 IMS:water)
Poids de la formule 927.03
Perte à la dessiccation 10% max. (105°C)
Qualité Pures
Conditionnement Flacon en verre
Couleur Vert
Quantité 100 g
Forme physique Poudre cristalline ou cristaux avec lustrage métallique
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Malachite Green oxalate
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
  • TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 2
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
  • H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
  • H361d-Susceptible de nuire au foetus.
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.