Learn More
Thermo Scientific™ Seringues d’amorçage à Luer-Lok mâle
Tous les produits Thermo Scientific ProduitsDescription
Les seringues d’amorçage à Luer-Lok mâle Thermo Scientific™ permettent des injections manuelles simples, précises et reproductibles.
- Pointe carrée pour éviter d’endommager l’injecteur
- Large éventail de volumes
- Précision de la fabrication en verre borosilicaté et en acier inox
- Conception solide et marquages faciles à lire
Spécification
Spécification
| Type de produit | Seringue pour échantillonneur automatique GC étanche aux gaz, Luer-Lok |
| Volume (métrique) | 5 ml |
| À utiliser avec (équipement) | Systèmes de chromatographie en phase gazeuse |
| Replacement Needle | 365RNL22 |