Learn More
Idex Écrous filetés mâles
Code produit. 12917629
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
D.E. de 1/8 po Tubes
Tubulure dia. ext. 1/32 po ou 1/16 po
Longueur (impériale):
0,87 po
Matériau:
PEEK
Largeur (impériale):
0,365 po
Conditionnement:
1 pièce
10 pièces
Code produit. 12917629
Marque: Idex 0202180
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
À combiner avec la ferrule Super Flangeless™ pour un ensemble de raccordement à fond plat et maintien haute pression
À combiner avec la ferrule Super Flangeless™ pour un ensemble de raccordement à fond plat et maintien haute pression
  • Empêche la torsion de la tubulure, qui peut desserrer les connexions
  • Résistants au desserrage par vibration
Spécification
Type Écrou
Couleur Naturel
Diamètre (impériale) extérieur 0,25 in
Longueur (impériale) 0,87 po
Largeur (impériale) 0,365 po
À utiliser avec (équipement) D.E. de 1/8 po Tubes
Matériau PEEK