Learn More
Maléate, solution tampon de 0,2M, pH 5,0, Thermo Scientific™
Code produit 15423339
Change view
Click to view available options
Quantité:
250 mL
500 mL
Conditionnement:
250mL
500mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15423339 500 mL 500mL
15413339 250 mL 250mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15423339 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur J60582.AP
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 3105-55-3
Formule moléculaire C4H2NaO4
Poids moléculaire (g/mol) 137.05
Numéro MDL MFCD00070246
Clé InChI VRVKOZSIJXBAJG-ODZAUARKSA-L
CID PubChem 91658932
SMILES [Na+].[O-]C(=O)\C=C/C([O-])=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Maleate buffer soln.
Couleur Incolore
Concentration 0.2 M
pH 5.0
Forme physique Liquide
Quantité 500 mL
Nom IUPAC sodium (2Z)-but-2-enedioate