Learn More
Maleic Acid, Serva Electrophoresis™
Specifications
Specifications
| pH | ∼1.3 |
| Point de fusion | 138°C to 139°C |
| Couleur | Blanc |
| Informations sur la solubilité | Water |
| Pourcentage de pureté | 99.0 to 101.0% |
| Densité | 1.59g/cm3 |
| Quantité | 500 g |
| Odeur | Acidic |
| Forme physique | Cristalline |