Learn More
Acide maléique, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Description
L’acide maléique est utilisé comme précurseur de l’acide fumarique, du maléate de diméthyle et de l’acide glyoxalique. Il s’agit d’un électrophile et agit comme diénophine dans les réactions de Diels-Alder. Il réagit avec les médicaments pour former des sels d’addition plus stables tels que le maléate d’indacatérol, la carfénazine, la chlorphéniramine, la pyrilamine, la méthylergonovine et la thiethylperazine. Son ion maléate est utile en biochimie en tant qu’inhibiteur des réactions de transaminase.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / de produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
L’acide maléique est utilisé comme précurseur de l’acide fumarique, du maléate de diméthyle et de l’acide glyoxalique. Il s’agit d’un électrophile et agit comme diénophine dans les réactions de Diels-Alder. Il réagit avec les médicaments pour former des sels d’addition plus stables tels que le maléate d’indacatérol, la carfénazine, la chlorphéniramine, la pyrilamine, la méthylergonovine et la thiethylperazine. Son ion maléate est utile en biochimie en tant qu’inhibiteur des réactions de transaminase.
Solubilité
Soluble dans l’eau, l’acétone, l’acide acétique glacial, l’alcool et l’acide sulfurique concentré. Légèrement soluble dans l’éther diéthylique. Insoluble dans le benzène et le chloroforme.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants, les bases, les agents réducteurs, les métaux et les alcalis.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Maleic acid |
| Point de fusion | 132°C à 136°C |
| Densité | 1,59 |
| Quantité | 250g |
| Point d’éclair | 127°C (260°F) |
| Beilstein | 605762 |
| Merck Index | 14,5703 |
| Informations sur la solubilité | Soluble in water,acetone,glacial acetic acid,alcohol and concentrated sulfuric acid. Slightly soluble in diethyl ether. Insoluble in benzene and chloroform. |
| Poids de la formule | 116.07 |
| Pourcentage de pureté | ≥98% |
Sécurité et traitement
- Maleic acid
- Dangers
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
- Sensibilisation cutanée Catégorie 1
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H312-Nocif par contact cutané.
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
- MIXTURE LIST-Contain: Maleic acid