Learn More
Acide ursodésoxycholique, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10348843 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
1kg
5kg
25kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Récipient en plastique
Tambour en fibre
Conditionnement:
100g
1kg
25kg
5kg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10348843 5kg Récipient en plastique 5kg
10396760 100 g Flacon en plastique 100g
10439050 1kg Flacon en plastique 1kg
10033853 25kg Tambour en fibre 25kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Règlementaire: Ce produit est un intermédiaire isolé transporté conformément au règlement (CE) 1907/2006 (REACH). tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Code produit 10348843 Fournisseur Thermo Scientific Code fournisseur 125230051
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Règlementaire: Ce produit est un intermédiaire isolé transporté conformément au règlement (CE) 1907/2006 (REACH). tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
CAS: 110-16-7 | C4H4O4 | 116.07 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 110-16-7
Formule moléculaire C4H4O4
Poids moléculaire (g/mol) 116.07
Numéro MDL MFCD00063177
Clé InChI VZCYOOQTPOCHFL-OWOJBTEDSA-N
Synonyme maleic acid, cis-butenedioic acid, toxilic acid, maleinic acid, malenic acid, 2z-but-2-enedioic acid, 2-butenedioic acid z, maleate, cis-1,2-ethylenedicarboxylic acid, z-butenedioic acid
CID PubChem 444266
ChEBI CHEBI:18300
Nom IUPAC acide énedioïque-2 mais- -(Z)
SMILES OC(=O)\C=C\C(O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Maleic acid
Point de fusion 134,0°C à 138,0°C
Couleur Blanc
Quantité 5kg
Point d’éclair 127°C
Spectre IR Authentique
Conditionnement Récipient en plastique
Forme physique Poudre cristalline
Plage de pourcentage du dosage 99%
Formule linéaire HO2CCH=CHCO2H
Beilstein 02, IV, 2199
Merck Index 15, 5767
Informations sur la solubilité Solubilité dans l’eau :790 g/l (25°C).Autres solubilités : soluble dans l’acide acétique glacial, soluble dans l’alcool et l’acétone, légèrement soluble dans l’éther et le benzène, pratiquement insoluble dans le tétrachlorure de carbone
Poids de la formule 116.07
Pourcentage de pureté 99%