Learn More
Acide ursodésoxycholique, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10396760 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
1kg
5kg
25kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Récipient en plastique
Tambour en fibre
Conditionnement:
100g
1kg
25kg
5kg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10396760 100 g Flacon en plastique 100g
10439050 1kg Flacon en plastique 1kg
10348843 5kg Récipient en plastique 5kg
10033853 25kg Tambour en fibre 25kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 10396760 Fournisseur Thermo Scientific Code fournisseur 125231000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    39.85€
    33.65€ / 100g
    Économisez 6.20€
    15% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 110-16-7 | C4H4O4 | 116.07 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 110-16-7
Formule moléculaire C4H4O4
Poids moléculaire (g/mol) 116.07
Numéro MDL MFCD00063177
Clé InChI VZCYOOQTPOCHFL-OWOJBTEDSA-N
Synonyme maleic acid, cis-butenedioic acid, toxilic acid, maleinic acid, malenic acid, 2z-but-2-enedioic acid, 2-butenedioic acid z, maleate, cis-1,2-ethylenedicarboxylic acid, z-butenedioic acid
CID PubChem 444266
ChEBI CHEBI:18300
Nom IUPAC acide énedioïque-2 mais- -(Z)
SMILES OC(=O)\C=C\C(O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Maleic acid
Point de fusion 134,0°C à 138,0°C
Couleur Blanc
Quantité 100 g
Point d’éclair 127°C
Spectre IR Authentique
Conditionnement Flacon en plastique
Forme physique Poudre cristalline
Plage de pourcentage du dosage 99%
Formule linéaire HO2CCH=CHCO2H
Beilstein 02, IV, 2199
Merck Index 15, 5767
Informations sur la solubilité Solubilité dans l’eau :790 g/l (25°C).Autres solubilités : soluble dans l’acide acétique glacial, soluble dans l’alcool et l’acétone, légèrement soluble dans l’éther et le benzène, pratiquement insoluble dans le tétrachlorure de carbone
Poids de la formule 116.07
Pourcentage de pureté 99%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Maleic acid
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Sensibilisation cutanée Catégorie 1
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P264-Se laver le visage, les mainset toute partie dela peau exposée soigneusement après manipulation.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/et au savon.