Learn More
Acide maléique, certifié AR pour analyse, Fisher Chemical
Code produit 10598430 Tous les produits Fisher Chemical Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 g
Conditionnement:
500g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10598430 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10598430 Fournisseur Fisher Chemical Code fournisseur M/1255/53
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Spécification
CAS 110-16-7
Point de fusion 134°C
Couleur Blanc
pH 1.3
Conditionnement Récipient de poudre en plastique
Formule moléculaire C4H4O4
Numéro MDL MFCD00063177
Quantité 500 g
Synonyme maleic acid, cis-butenedioic acid, toxilic acid, maleinic acid, malenic acid, 2z-but-2-enedioic acid, 2-butenedioic acid z, maleate, cis-1,2-ethylenedicarboxylic acid, z-butenedioic acid
Clé InChI VZCYOOQTPOCHFL-OWOJBTEDSA-N
SMILES OC(=O)\C=C\C(O)=O
Nom IUPAC acide énedioïque-2 mais- -(Z)
Poids moléculaire (g/mol) 116.07
CID PubChem 444266
ChEBI CHEBI:18300
Poids de la formule 116.07g/mol
Forme physique Solide en poudre