Learn More
Acide maléique, Mikromol™
Code produit 17981036
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
Conditionnement:
250mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17981036 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17981036 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM1439.000250
 Article restreint
Expédition estimée: 23-11-2026
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
Acide maléique
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Maleic Acid
CAS 110-16-7
Noms d’analytes ou de composants Maleic Acid
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C4 H4 O4
Certifications/Conformité ISO 17034
Synonyme (Z)-2-Butenedioic acid, Maleic acid, (2Z)-Butene-2-dioic acid, Maleinic acid, Malezid CM, Scotchbond Multipurpose Etchant, Toxilic acid, cis-1,2-Ethylenedicarboxylic acid, cis-2-Butenedioic acid, cis-Butenedioic acid, Aspartic Acid Impurity H, Magnesium Aspartate Dihydrate Impurity I, Malic Acid Impurity B, Magnesium Aspartate Impurity I
Formule InChI InChI=1S/C4H4O4/c5-3(6)1-2-4(7)8/h1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b2-1-
SMILES OC(=O)\C=C/C(=O)O
Nom IUPAC acide (Z) mais à 2 acides
Poids moléculaire (g/mol) 116.07
Quantité 250 mg
Poids de la formule 116,011 g/mol