Learn More
Acide malique, LoGiCal
Code produit 30457914
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
Conditionnement:
10mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30457914 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30457914 Fournisseur LoGiCal Code fournisseur LGCFOR1332.00
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Les matériaux de référence certifiés de LoGiCal se présentent sous forme de solutions pures, de solutions natives et de solutions marquées aux isotopes stables, avec une documentation et un support d'experts. Des laboratoires médico-légaux aux laboratoires cliniques, choisissez LoGiCal pour votre confiance, votre conformité et votre excellence analytique.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau DL-Malic Acid
CAS 6915-15-7
Noms d’analytes ou de composants DL-Malic Acid
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C4 H6 O5
Certifications/Conformité ISO 9001
Synonyme Malic acid, (2RS)-2-Hydroxybutanedioic acid, Butanedioic acid, hydroxy- (9CI), Malic acid (8CI), 2-Hydroxybutanedioic acid, 2-Hydroxyethane-1,2-dicarboxylic acid, 2-Hydroxysuccinic acid, DL-Malic acid, Deoxytetraric acid, E 296, FDA 2018, Hydroxybutanedioic acid, Hydroxysuccinic acid, Musashi-no-Ringosan, NSC 25941, Nanoveson M, Pomalus Acid, Xeros, dl-Malic acid, (+/-)-Malic acid, R,S(+/-)-Malic acid, alpha-Hydroxysuccinic acid, Aspartic Acid Impurity A, Magnesium Aspartate Dihydrate Impurity B, Magnesium Aspartate Impurity B
Formule InChI InChI=1S/C4H6O5/c5-2(4(8)9)1-3(6)7/h2,5H,1H2,(H,6,7)(H,8,9)
Type de solution Purs, non dilués
SMILES OC(CC(=O)O)C(=O)O
Nom IUPAC Acide 2-hydroxybutanedioïque
Industry Type Essais cliniques
Poids moléculaire (g/mol) 134.09
Quantité 10 mg
Poids de la formule 134,0215 g/mol