Learn More
Cadence Science™ Aiguilles d’alimentation vétérinaire en acier inoxydable malléable
Code produit. p-4817835
Click to view available options
Jauge:
18G
20G
Diamètre (métrique) de la bille:
1,9 mm
2,3 mm
Longueur (impériale):
1,5 in
2 in
3,1 in
Conditionnement:
100 pièces
Code produit. 12393800
Marque: Cadence Science™ 9921
Edge
Conçus pour répondre aux besoins particuliers des pharmacologues, des toxicologues, des pathologistes et d’autres chercheurs en sciences biomédicales travaillant avec des animaux de laboratoire. Les aiguilles d’alimentation vétérinaire en acier inox malléable Cadence Science™ sont stériles et jetables.
  • Construction en acier inoxydable de type 304
  • Malléable
  • Stérile
  • Jetable
  • 100/boîte, 20 x 5/sachet stérile
Spécification
Type de produit Aiguille d’alimentation vétérinaire
Matériau Acier inoxydable (304)
Jetable Oui
À utiliser avec (application) Alimentation vétérinaire
Jauge 20G
Stérilité Stérile
Longueur (impériale) 1,5 in
Diamètre (métrique) de la bille 1,9 mm