Learn More
Bis(diméthylacétal) de malonaldéhyde, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10061540 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
5 kg
Conditionnement:
Flacon en verre
Récipient en plastique
Conditionnement:
100g
500g
5kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10061540 100 g Flacon en verre 100g
10071540 500 g Flacon en verre 500g
13498368 5 kg Récipient en plastique 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10061540 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 148611000
ChemsChrom Mega Deals
Utilisez le code promo 27993
View all promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
CAS: 102-52-3 | C7H16O4 | 164.20 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 102-52-3
Formule moléculaire C7H16O4
Poids moléculaire (g/mol) 164.20
Numéro MDL MFCD00008488
Clé InChI XHTYQFMRBQUCPX-UHFFFAOYSA-N
Synonyme propane, 1,1,3,3-tetramethoxy, tetramethoxypropane, malonaldehyde bis dimethyl acetal, malonaldehyde tetramethyl acetal, malonaldehyde, bis dimethyl acetal, 1,1,3,3-tetramethoxy-propane, malonaldehyde bis dime, 1,3,3-tetramethoxypropane, ksc174o0b, propane,1,3,3-tetramethoxy
CID PubChem 66019
Nom IUPAC 1,1,3,3-tétraméthoxypropane
SMILES COC(CC(OC)OC)OC
Specifications
Nom chimique ou matériau Malonaldehyde bis(dimethyl acetal)
Note relative au nom 99+%
Densité 0.9900g/mL
Point d’ébullition 183.0°C
Point d’éclair 54°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire (CH3O)2CHCH2CH(OCH3)2
Indice de réfraction 1.4060 to 1.4080
Quantité 100 g
Gravité spécifique 0.99
Informations sur la solubilité Solubility in water: immiscible. Other solubilities: soluble in hexane,ether,alcohol
Poids de la formule 164.2
Pourcentage de pureté 99+%
Forme physique Liquide
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • Malonaldehyde bis(dimethyl acetal)
Signal Word
  • Attention
Hazard Category
  • Liquide inflammable Catégorie 3
Hazard Statement
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
Precautionary Statement