Learn More
Acide malonique, SPEX CertiPrep™
Product Code. 12919284 Shop All SPEX Certiprep Products
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 mL
Unit Size:
1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantité Unit Size
12919284 1 mL 1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
This item is not returnable. View return policy
Regulatory: This product contains a substance listed in Annex XIV to REACH Regulation (EC) No 1907/2006, all customers must complete a declaration before delivery.
Product Code. 12919284 Supplier SPEX Certiprep Supplier No. S2361
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
This item is not returnable. View return policy
Regulatory: This product contains a substance listed in Annex XIV to REACH Regulation (EC) No 1907/2006, all customers must complete a declaration before delivery.
Includes
Flacon d’échantillonnage automatique, certificat d'analyse Traceable NIST agréé ISO/CEI 17025 et Guide ISO/CEI 34, fiche de données de sécurité
Certifié 34Guide ISO/CEI, matériau de référence certifié NIST Traceable
Étalon organique pour GC, GC/MS, HPLC, LC/MS et autres instruments analytiques
AnalyteN° CASConcentration
Acide malonique141-82-21000 μg/ml
Certifications
Agréé par A2LA pour ISO/CEI 17025 et le Guide ISO/CEI34 et certifié par UL-DQS selon ISO 9001
Compliance
Conformité GHS / OSHA
Specifications
Nom chimique ou matériau Malonic acid
Conditionnement Ampoule en verre ambrée prélimée 2 ml
CAS 141-82-2, 67-56-1
% min. CAS 0.1, 99.9
Concentration or Composition Notes Le certificat d’analyse présente les analytes cibles jusqu’à +/ −2 % de précision, avec un ajustement en fonction de la pureté des matières premières.
% max. CAS 0.1, 99.9
Formule moléculaire C3H4O4
À utiliser avec (équipement) GC, GC/MS, HPLC, LC/MS et autres instruments analytiques
Clé InChI OFOBLEOULBTSOW-UHFFFAOYSA-N
SMILES C(C(=O)O)C(=O)O
Nom IUPAC Acide propanedioïque
Solvent or Matrix Methanol-P&T
Poids moléculaire (g/mol) 104.061
CID PubChem 867
Quantité 1 mL
ChEBI CHEBI:30794
Show More Show Less
Produit exclusivement destiné à un usage en laboratoire