Learn More
Malononitrile, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11408840
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 g
100 g
500 g
2500 g
Conditionnement:
100g
2500g
500g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit. Quantité unitSize
11408840 5 g 5g
11467307 100 g 100g
11477307 500 g 500g
11487307 2500 g 2500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit. 11408840 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A15046.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 109-77-3 | C3H2N2 | 66.063 g/mol
Crosslinking agent for modification of proteins via amidationMalononitrile is used as a precursor in the preparation of anti-cancer drug, triamterene, adenine, methotrexate, thiamine, acrylic fibers and dyes. It is used in Knoevenagel condensation to prepare 2-chlorobenzalmalononitrile by reacting with 2-chlorobenzaldehyde. It acts as a leaching agent for gold. It is used as a raw material for the Gewald reaction of ketone or aldehyde to produce 2-aminothiophene using elemental sulfur and a base. Further, it plays an important role in the preparation of [1,6]-naphthyridines, gamma-ketoamides, 1,4-dihydropyridine, chromeno[2,3-b]pyridine and dihydro-1,4-dithiepine frameworks.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Agent de réticulation pour la modification des protéines via l’amidation. Le malononitrile est utilisé comme précurseur dans la préparation d’un médicament anticancéreux, du triamtérène, de l’adénine, du méthotrexate, de la thiamine, des fibres acryliques et des colorants. Il est utilisé dans la condensation de Knoevenagel pour préparer le 2-chlorobenzalmalononitrile en réagissant avec le 2-chlorobenzaldéhyde. Il agit comme agent de lessivage pour l’or. Il est utilisé comme matière première pour la réaction de Gewald de la cétone ou de l’aldéhyde afin de produire du 2-aminothiophène à l’aide de soufre élémentaire et d’une base. De plus, il joue un rôle important dans la préparation des cadres de [1,6]-naphthyridines, gamma-cétoamides, 1,4-dihydropyridine, chromeno[2,3-b]pyridine et dihydro-1,4-dithiépine.
Solubilité
Soluble dans l’eau, acétone, acide acétique, chloroforme, éthanol, éther et benzène.
Remarques
Conserver dans un endroit frais. Incompatible avec les agents oxydants forts, les agents réducteurs puissants, les acides forts et les bases fortes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 109-77-3
Formule moléculaire C3H2N2
Numéro MDL MFCD00001883
Clé InChI CUONGYYJJVDODC-UHFFFAOYSA-N
Synonyme malononitrile, dicyanomethane, cyanoacetonitrile, malonic dinitrile, methylene cyanide, dicyanmethane, malonodinitrile, malonic acid dinitrile, methylenedinitrile, methane, dicyano
CID PubChem 8010
ChEBI CHEBI:33186
Nom IUPAC propanedinitrile
Spécification
Nom chimique ou matériau Malononitrile
Point de fusion 30°C to 34°C
Densité 1.049
Point d’ébullition 220°C to 222°C
Point d’éclair 112°C
Indice de réfraction 1.415
Quantité 5 g
Numéro UN UN2647
Beilstein 773697
Merck Index 14,5711
Informations sur la solubilité Soluble aq. soln.,acetone,acetic acid,chloroform,ethanol,ether and benzene.
SMILES N#CCC#N
Poids moléculaire (g/mol) 66.06
Poids de la formule 66.06
Pourcentage de pureté 99%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Malononitrile
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 2
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Sensibilisation cutanée Catégorie 1
Mention de danger
  • H300-Mortel en cas d'ingestion.
  • H311-Toxique par contact cutané.
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H331-Toxique par inhalation.
  • H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P311-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: Propanedinitrile