Learn More
Novus Biologicals™ MALP-2, TLR6 and TLR2 ligand
Code produit 18709023 Tous les produits Bio Techne Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 μg
Conditionnement:
50µg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
18709023 50 μg 50µg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 27950
Code produit 18709023 Fournisseur Novus Biologicals™ Code fournisseur NBP226219
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    775.00€
    732.90€ / 50µg
    Économisez 42.10€
    5% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 17-09-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 27950
Applications: Functional, In vitro assay
Specific Activity is approx. 2x10^8units/mg. One unit is defined as the dilution giving half maximal release of nitric oxide from C3H/HeJ mouse peritoneal exudate cells in the standard assay. Immunogen: MALP-2, TLR6 and TLR2 ligand Buffer: 2μg in 20μL of sterile PBS solution containing 2.5% (v/v) 2-propanol, 25mM n-octyl-b-D-glucopyranoside and 1% (wt/v) human serum albumin. Dilution: Functional, In vitro assay MALP-2 was originally isolated from Mycoplasma fermentans. This MALP-2 corresponds to the originally isolated isomer, which expresses potent endotoxin-like activity and approaches in certain experimental systems the toxicity of LPS. MW: 2135.2
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Concentration 0.1 mg/mL
Formule C99H167N19O30S
Contenu et stockage Store at -20C. Avoid freeze-thaw cycles.
Quantité 50 μg
À utiliser avec (application) Source: Synthetic Formula: C99H167N19O30S MW: 2135.2 Use in In-Vitro and Functional Assay Reported in Scientific Literature (PMID: 25466255).
Cible MALP-2, TLR6 and TLR2 Ligand
Espèces Human/Mouse/Avian