Learn More
Thermo Scientific™ Gélose d‘extrait de malt
Description
Détectez, isolez et dénombrez les levures et moisissures grâce à la gélose d’extrait de mal Thermo Scientific™ Oxoid™ prête à l’emploi. La peptone mycologique présente dans le milieu permet une prolifération des levures et des moisissures avec une morphologie et une pigmentation typiques. En raison de la nature acide du milieu, il inhibe la croissance des bactéries, ce qui entraîne une meilleure isolation des levures et des moisissures des matériaux fortement infectés par les bactéries.
Utilisez la gélose d’extrait de malt pour la détection, l’isolement et le dénombrement des levures et des moisissures.
- Favorise la croissance luxuriante des levures et des moisissures tout en inhibant la croissance des bactéries.
Facilité d’utilisation des milieux de culture prêts à l’emploi Les produits ne sont pas tous disponibles à la vente dans tous les pays. Veuillez nous contacter.
Les produits Remel™ et Oxoid™ font désormais partie intégrante de la marque Thermo Scientific
Spécification
Spécification
| Couleur | Jaune ocre, transparent |
| Contenu et stockage | 2 à 25°C |
| Description | Gélose d‘extrait de malt |
| Format | Plaque de 90 mm |
| Origine de la fabrication | Allemagne |
| Type de produit | Gélose |
| Poids plein | 17 g ± 5 % |
| Type d’emballage | Sous film transparent - monocouche |
| Quantité | 10/paquet |