Learn More
Thermo Scientific Chemicals Maltitol, 95 %
Code produit 10780571 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
250 g
1 kg
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1kg
250g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10780571 250 g Flacon en verre 250g
10773451 25 g Flacon en verre 25g
10570994 1 kg Flacon en verre 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 10780571 Supplier Thermo Scientific Chemicals Supplier No. 295802500
 Article restreint
Expédition estimée: 26-11-2026
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
CAS: 585-88-6 | C12H24O11 | 344.32 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 585-88-6
Formule moléculaire C12H24O11
Poids moléculaire (g/mol) 344.32
Numéro MDL MFCD00006600
Clé InChI VQHSOMBJVWLPSR-WUJBLJFYSA-N
Synonyme maltitol, d-maltitol, maltisorb, malbit, amalti syrup, malti mr, amalty mr 100, amalty, 4-o-alpha-d-glucopyranosyl-d-glucitol, unii-d65dg142wk
CID PubChem 493591
ChEBI CHEBI:68428
Nom IUPAC (2S,3R,4R,5R)-4-[(2R,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxyméthyl)oxan-2-yl]oxyhexane-1,2,3,5,6-pentol
SMILES C(C1C(C(C(C(O1)OC(C(CO)O)C(C(CO)O)O)O)O)O)O
Specifications
Nom chimique ou matériau Maltitol
Note relative au nom 95%
Point de fusion 147°C to 153°C
Couleur Blanc
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 94% min. (ELSD) (HPLC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 250 g
Beilstein 17, V,7, 145
Conditions de rotation spécifiques + 107.00 (20.00°C c=5,water)
Rotation spécifique + 107
Informations sur la solubilité (10% in water) Clear colorless
Poids de la formule 344.32
Pourcentage de pureté 95%
Forme physique Poudre cristalline