Learn More
Maltose monohydraté, Mikromol™
Code produit 17959424
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
Conditionnement:
250mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17959424 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17959424 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM1546.00
 Article restreint
Expédition estimée: 23-11-2026
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
monohydrate de maltose
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau D-Maltose Monohydrate
CAS 6363-53-7
Noms d’analytes ou de composants D-Maltose Monohydrate
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C12 H22 O11 . H2 O
Certifications/Conformité ISO 17034
Synonyme Maltose Monohydrate, 5,6-Dimethoxy-1-indanone
Formule InChI InChI=1S/C12H22O11.H2O/c13-1-4(16)7(18)11(5(17)2-14)23-12-10(21)9(20)8(19)6(3-15)22-12;/h1,4-12,14-21H,2-3H2;1H2/t4-,5+,6+,7+,8+,9-,10+,11+,12+;/m0./s1
SMILES O.OC[C@@H](O)[C@@H](O[C@H]1O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]1O)[C@H](O)[C@@H](O)C=O
Nom IUPAC (2R,3R,4R,5R)-2,3,5,6-tetrahidroxi-4-[(2R,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihidroxi-6-(hidroximetil)oxan-2-il]oxihexanal;hidrato
Poids moléculaire (g/mol) 360.31
Quantité 250 mg
Poids de la formule 360,1268 g/mol