Learn More
Maltotetraose, MedChemExpress
Code produit. 16481718
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
Code produit. 16481718
Marque: Medchem Express HYN2464
MedChemExpress Maltotetraose can be used as a substrate for the enzyme-coupled determination of amylase activity in biological fluids.
Maltotetraose can be used as a substrate for the enzyme-coupled determination of amylase activity in biological fluids.
Spécification
Nom chimique ou matériau Maltotetraose
CAS 34612-38-9
Couleur Blanc
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C24H42O21
Quantité 5 mg
Synonyme Amylotetraose Fujioligo 450 α-1,4-Tetraglucose
Informations sur la solubilité H2O : 125 mg/mL (187.52 mM; Need ultrasonic)
SMILES OC[C@@H](O[C@H](O[C@@]([C@H](O)CO)([H])[C@H](O)[C@@H](O)C=O)[C@H](O)[C@H]1O)[C@@]1([H])O[C@H]2O[C@@H]([C@@H](O[C@@]3([H])O[C@@H]([C@@H](O)[C@H](O)[C@H]3O)CO)[C@H](O)[C@H]2O)CO
Poids moléculaire (g/mol) 666.58
Poids de la formule 666.58
Pourcentage de pureté 98.0%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) Metabolism-sugar/lipid metabolism
Afficher plus Afficher moins
Research purposes only
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.